Merck
714380
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridinyl)ethylamine hydrochloride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8ClF3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
mp
99-104 °C
grupa funkcyjna
amine
fluoro
ciąg SMILES
Cl.NC(c1cccnc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2.ClH/c8-7(9,10)6(11)5-2-1-3-12-4-5;/h1-4,6H,11H2;1H
Klucz InChI
NLDVAGWIUPSGQC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)