Kluczowe dokumenty
709263
Ammeline-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine-13C3
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
N[13c]1n[13c](N)n[13c](O)n1
InChI
1S/C3H5N5O/c4-1-6-2(5)8-3(9)7-1/h(H5,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
MASBWURJQFFLOO-VMIGTVKRSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)