Merck
707473
Sigma-Aldrich
Small gap fullerene-ethyl nipecotate
greener alternative
≥95%
About This Item
Wzór liniowy:
C60(C8H15NO2)x
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mv ~2100
skład
fullerenes, 50%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
~5% o-Dichlorobenzene
mp
>300 °C
rozpuszczalność
organic solvents: soluble
toluene: soluble
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Insoluble small gap fullerenes can be extracted into organic solvents by simple chemical redox process.
Small gap fullerene-ethyl nipecotate are higher order fullerenes with low HOMO-LUMO gaps. These allotropes of carbon are also known as metallofullerenes. They are kinetically unstable and are considered as insoluble small band gap structures. Small gap fullerene-ethyl nipecotate can be extracted into organic solvents by a chemical redox processes.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Informacje prawne
Product of TDA Research, Inc. and US Patents 6,517,799 and 6,303,016.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Small-bandgap endohedral metallofullerenes in high yield and purity.
Stevenson S, et al.
Nature, 401(6748), 55-55 (1999)
Isolation and properties of small-bandgap fullerenes.
Diener MD and Alford JM
Nature, 393(6686), 668-668 (1998)
Chemical redox recovery of giant, small-gap and other fullerenes
Raebiger, J.W.; Alford, J.M.; Bolskar, R.D.; Diener, M.D.
Carbon, 49, 37-46 (2011)
Produkty
Znajdź różne zastosowania fulerenów w fotowoltaice i naukach biologicznych.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
SWCNT są obiecujące w FET, ogniwach słonecznych i fotodetektorach ze względu na ich ultraszybką mobilność transportu ładunku.
Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) are promising materials for use in the active channel of field-effect transistors (FETs), photoabsorbing layers of solar cells and photodetectors because of their ultrafast charge transport mobility.
Zobacz wszystko