Merck
706663
Sigma-Aldrich
D-Glucose-1,2,3,4,5,6,6-d7
endotoxin tested, 97 atom % D
Synonim(y):
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, D-Glucose-C-d7, Dextrose-C-d7
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5D7O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (dec) (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)[C@@]1([2H])OC([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5+,6?/m0/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-KMTOWNPSSA-N
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie dla leków, gospodarstw domowych lub innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielony lub przepakowany produkt jest wolny od endotoksyn w momencie jego otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn dla zamierzonego zastosowania, produkt powinien zostać przetestowany przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Zhang et al.
Plant biotechnology journal, 19(12), 2517-2531 (2021-08-04)
Leaf angle is one of the key factors that determines rice plant architecture. However, the improvement of leaf angle erectness is often accompanied by unfavourable changes in other traits, especially grain size reduction. In this study, we identified the pow1