Merck
706566
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4HCl2IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
powder
mp
65-69 °C
grupa funkcyjna
chloro
iodo
ciąg SMILES
Clc1ncc(I)c(Cl)n1
InChI
1S/C4HCl2IN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H
Klucz InChI
RGJNPJRAXMSHKN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)