Kluczowe dokumenty
702544
2-Hydroxyethyl-1,1,2,2,-d4-urea
98 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
1-Ethanol-1,1,2,2,-d4-urea
About This Item
Wzór liniowy:
HOCD2CD2NHC(O)NH2
Masa cząsteczkowa:
108.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
powder
mp
164-169 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O2/c4-3(7)5-1-2-6/h6H,1-2H2,(H3,4,5,7)/i1D2,2D2
Klucz InChI
CLAHOZSYMRNIPY-LNLMKGTHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)