Merck
700517
Sigma-Aldrich
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
4-Nitrobenzotrifluoride-13C6, (phenyl-13C6)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13C6F3H4NO2
Masa cząsteczkowa:
197.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
mp
38-40  °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)11(12)13/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
XKYLCLMYQDFGKO-IDEBNGHGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)