Kluczowe dokumenty
699004
L-Ascorbic acid-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
L-Threoascorbic acid-2-13C, Antiscorbutic factor-2-13C, Vitamin C-2-13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H8O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
white to off-white
mp
190-194 °C (dec) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)[13C](O)=C1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1/i4+1
Klucz InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-DXEGWCNNSA-N
Opis ogólny
Kwas L-askorbinowy lub witamina C to rozpuszczalna w wodzie witamina występująca w różnych produktach spożywczych. Jest przydatna w biosyntezie kolagenu, L-karnityny i neuroprzekaźników. Witamina C działa również jako przeciwutleniacz.
Zastosowanie
Kwas L-askorbinowy-2-13C(witamina C-2-13C) jest również znany jako kwas L-treoaskorbinowy-2-13C. Ten stabilny izotopowy wzorzec wewnętrzny jest odpowiedni do ilościowego oznaczania kwasu L-askorbinowego w suplementach diety, wzbogaconej żywności lub płynach biologicznych przy użyciu różnych aplikacji testowych.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Vitamin c
Linster CL and Van SE
FEBS Journal, 274(1), 1-22 (2007)
A review of micronutrients in sepsis: the role of thiamine, l-carnitine, vitamin C, selenium and vitamin D
Belsky JB, et al.
Nutrition Research Reviews, 31(2), 281-290 (2018)
First bioarchaeological evidence of probable scurvy in Southeast Asia: multifactorial etiologies of vitamin C deficiency in a tropical environment
Halcrow SE, et al.
International Journal of Paleopathology, 5(1), 63-71 (2014)