Merck
696056
Sigma-Aldrich
Iodoethane-13C2,d5
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Ethyl-13C2,15N iodide
About This Item
Wzór liniowy:
13CD313CD2I
Masa cząsteczkowa:
162.98
Kod UNSPSC:
12352108
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
gęstość
2.036 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
I[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[2H]
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)