Merck
688150
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-phenylthiazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6ClNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
54-58 °C
grupa funkcyjna
chloro
phenyl
ciąg SMILES
Clc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H6ClNS/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Klucz InChI
PNWMACLGSAOQCI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)