Kluczowe dokumenty
684090
2-Aminopyridine-3-carboxamide
97%
Synonim(y):
2-Aminonicotinamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
mp
194-200 °C
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
NC(=O)c1cccnc1N
InChI
1S/C6H7N3O/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
Klucz InChI
HTPCDVLWYUXWQR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)