Merck
68259
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-4-oxocrotonate
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Ethyl trans-γ-oxosenecioate, Ethyl trans-3-methyl-4-oxo-2-butenoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.15
Beilstein:
1704098
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461
tw
195-202 °C (lit.)
gęstość
1.044 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)\C(C)=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-10-7(9)4-6(2)5-8/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
Klucz InChI
YLFXEUMFBVGYEL-GQCTYLIASA-N
Inne uwagi
C5-aldehydic ester useful for the synthesis of isoprenoids by Wittig reaction
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E. Aig et al.
Synthetic Communications, 17, 419-419 (1987)