Merck
682489
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-iodobenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4FIO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
36-40 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
iodo
ciąg SMILES
Fc1cccc(I)c1C=O
InChI
1S/C7H4FIO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
Klucz InChI
DUCCBZWPROUBNU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)