Kluczowe dokumenty
677566
1,1,2,2-Tetrachloroethane-13C2
98% (CP), 99 atom % 13C
About This Item
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Zastosowanie
agriculture
environmental
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
Cl[13CH](Cl)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1+1,2+1
Klucz InChI
QPFMBZIOSGYJDE-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)