Merck
676322
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
95%
Synonim(y):
(2S)-1-Boc-4-oxopipecolic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]22/D -18.5°, c = 1 in chloroform
mp
121-125 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ketone
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(16)12-5-4-7(13)6-8(12)9(14)15/h8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
GPBCBXYUAJQMQM-QMMMGPOBSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)