Merck
671533
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-1-Amino-2-benzyloxycyclopentane
97%
Synonim(y):
(1R)-trans-2-(Phenylmethoxy)cyclopentanamine, (1R,2R)-trans-2-Benzyloxy-cyclopentylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96.5% (GC)
97%
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.0%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@@H]1CCC[C@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c13-11-7-4-8-12(11)14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,13H2/t11-,12-/m1/s1
Klucz InChI
JIMSXLUBRRQALI-VXGBXAGGSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)