Merck
661651
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenethylamine hydrochloride
97%
Synonim(y):
2,4,6-Trimethylbenzeneethanamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.72
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
296-305 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC1=CC(C)=CC(C)=C1CC[NH3+].[Cl-]
InChI
1S/C11H17N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3
Klucz InChI
QUIIKTQSGAWIAC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)