Kluczowe dokumenty
661546
L-Leucine-1-13C,15N
endotoxin tested, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[H][C@]([15NH2])(CC(C)C)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i6+1,7+1
Klucz InChI
ROHFNLRQFUQHCH-XAAHKOKXSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivisionpackaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackagedaliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and doesnot imply suitability for any particular purpose. If the product must beendotoxin-free for the intended application, the product should be tested priorto actual use.
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)