Merck
661155
Sigma-Aldrich
Myristic acid-1-13C
endotoxin tested, 99 atom % 13C
Synonim(y):
Tetradecanoic acid-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)1213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i14+1
Klucz InChI
TUNFSRHWOTWDNC-UJKGMGNHSA-N
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)