Key Documents
660876
L-Methionine-(carboxy-13C,methyl-d3)
endotoxin tested, 99 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
284 °C (dec.) (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3,5+1
Klucz InChI
FFEARJCKVFRZRR-YLXZAIPNSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3