Merck
658731
Sigma-Aldrich
(±)-exo,exo-2,3-Camphanediol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
262-268 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8-,10+/m0/s1
Klucz InChI
AYEOSGBMQHXVER-AZQAYCESSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)