Merck
654116
Sigma-Aldrich
Anilinium hypophosphite
97%
Synonim(y):
Phenylammonium phosphinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10NO2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
113-115 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[PH2]=O.Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N.H3O2P/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-3-2/h1-5H,7H2;3H2,(H,1,2)
Klucz InChI
POIDQJVUTKVRDI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)