Kluczowe dokumenty
648639
Sigma-Aldrich
2,4-Pentanedione, polymer-bound
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g O loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
2 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
zakres etykietowania
2.5-3.5 mmol/g O loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Scavenges hydrazines and pimary amines.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Uwe Schoun, Josef Messinger, Nuria Merayo, Grzegorz Juszkiewicz, Andreas Kirschning
Synlett, 07, 983-986 (2003)