Merck
646520
Sigma-Aldrich
4-(3-Thienyl)benzonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
87-91 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#Cc1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C11H7NS/c12-7-9-1-3-10(4-2-9)11-5-6-13-8-11/h1-6,8H
Klucz InChI
GRAMVGQZHXAXHP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)