Merck
636991
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-dioctylphenylene-1,4-ethynylene)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
rozpuszczalność
chlorinated solvents: soluble
toluene: soluble
Cechy i korzyści
Conjugated polymer.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Light-Emitting Polymers