Merck
631523
Sigma-Aldrich
3-Aminobenzofuran-2-carboxamide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
157-161 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
NC(=O)c1oc2ccccc2c1N
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)9(11)12/h1-4H,10H2,(H2,11,12)
Klucz InChI
FXOYSSLDDDZIJN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)