Merck
616397
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenol-3,4,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D4HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Postać
solid
mp
43-45 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(O)c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
IQUPABOKLQSFBK-RHQRLBAQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)