Merck
614122
Sigma-Aldrich
Chenodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24D4H36O4
Masa cząsteczkowa:
396.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
165-167 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]2C([2H])([2H])[C@@H]1O)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,12D2
Klucz InChI
RUDATBOHQWOJDD-PSTGXAJBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sidhartha R Sinha et al.
Cell host & microbe, 27(4), 659-670 (2020-02-27)
Secondary bile acids (SBAs) are derived from primary bile acids (PBAs) in a process reliant on biosynthetic capabilities possessed by few microbes. To evaluate the role of BAs in intestinal inflammation, we performed metabolomic, microbiome, metagenomic, and transcriptomic profiling of
Susan A Joyce et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(20), 7421-7426 (2014-05-07)
Alterations in the gastrointestinal microbiota have been implicated in obesity in mice and humans, but the key microbial functions influencing host energy metabolism and adiposity remain to be determined. Despite an increased understanding of the genetic content of the gastrointestinal