Merck
613711
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triazine-d3
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3D3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Postać
solid
mp
77-83 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]c1nc([2H])nc([2H])n1
InChI
1S/C3H3N3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H/i1D,2D,3D
Klucz InChI
JIHQDMXYYFUGFV-CBYSEHNBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)