Kluczowe dokumenty
613584
Isopropyl-d7-amine
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
2-Aminopropane-d7
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
tw
33-34 °C
gęstość
0.775 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Klucz InChI
JJWLVOIRVHMVIS-YYWVXINBSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
<= -25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?