Merck
612936
Supelco
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 5% in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 2 %, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
klasa czystości
NMR reference standard
skład
TMS, 2%
stężenie
5% in chloroform-d (99.8 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
3 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
ciąg SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
1H sensitivity
Ilość
Probówka o średnicy zewnętrznej 3 mm zawiera 0,235 ml.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rogers Ribeiro et al.
Biodegradation, 24(2), 269-278 (2012-08-23)
Because benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes (BTEX) and ethanol are important contaminants present in Brazilian gasoline, it is essential to develop technology that can be used in the bioremediation of gasoline-contaminated aquifers. This paper evaluates the performance of a horizontal-flow
Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz, 55(9), 1192-1200 (2012-09-01)
The German Working Group on Indoor Guidelines of the Federal Environment Agency and the States' Health Authorities is issuing indoor air guide values to protect public health. No human studies are available for health evaluation of ethylbenzene in indoor air.
João Carlos Fraga da Rosa et al.
Environmental monitoring and assessment, 185(7), 5883-5890 (2012-11-10)
The gas station attendants are exposed daily to chemical agents that compose gasoline, such as BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene), and the exposure to these agents can cause a variety of effects on the human health. Among the various
T Tunsaringkarn et al.
The international journal of occupational and environmental medicine, 3(3), 117-125 (2012-10-02)
Gasoline station workers are exposed to volatile organic compounds such as benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX). To determine the level of exposure to BTEX compounds among gasoline station workers and measure the roadside concentrations of these compounds in the
Carla G A da Silva et al.
Journal of chromatography. A, 1260, 81-87 (2012-09-12)
Endcapped stationary phases were prepared after thermal immobilization of poly(methyloctadecylsiloxane) (PMODS) onto zirconized and titanized silica supports. These new stationary phases have lower densities of residual hydroxyl groups, according to infrared spectroscopy and 29Si CP-MAS NMR and as shown by