Kluczowe dokumenty
609447
Ammonium-15N2 sulfate
2 atom % 15N
Synonim(y):
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
2 atom % 15N
Postać
solid
masa cząsteczkowa
132.18 by atom % calculation
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
Klucz InChI
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)