Merck
609420
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2 sulfate
30 atom % 15N
Synonim(y):
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
About This Item
Wzór liniowy:
(15NH4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
30 atom % 15N
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
132.74 by atom % calculation (30 atom % 15N)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
Klucz InChI
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)