Merck
608149
Sigma-Aldrich
L-Methionine-(carboxy-13C,methyl-d3)
99 atom % D, 99 atom % 13C
Synonim(y):
SILAC Amino Acid
About This Item
Wzór liniowy:
CD3SCH2CH2CH(NH2)13CO2H
Masa cząsteczkowa:
153.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
99 atom % D
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
metody
protein expression: suitable
mp
284 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3,5+1
Klucz InChI
FFEARJCKVFRZRR-YLXZAIPNSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)