Merck
604275
Sigma-Aldrich
Methyl 4-iodobenzoate-(ring-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
I13C6H4-CO2CH3
Masa cząsteczkowa:
268.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
solid
mp
112-116 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
COC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](I)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Klucz InChI
DYUWQWMXZHDZOR-WBJZHHNVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)