Merck
602051
Sigma-Aldrich
Xenon-124Xe
50 atom %
About This Item
Wzór liniowy:
124Xe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
50 atom %
Postać
gas
przesunięcie masy
M-8
ciąg SMILES
[124Xe]
InChI
1S/Xe/i1-7
Klucz InChI
FHNFHKCVQCLJFQ-NOHWODKXSA-N
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)