Merck
601829
Sigma-Aldrich
Krypton-78Kr
8 atom %
About This Item
Wzór liniowy:
78Kr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142003
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
8 atom %
Postać
gas
przesunięcie masy
M-6
ciąg SMILES
[78Kr]
InChI
1S/Kr/i1-6
Klucz InChI
DNNSSWSSYDEUBZ-VENIDDJXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.