Merck
589225
Sigma-Aldrich
DL-Leucine-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH213CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CC(C)C[13CH](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i5+1,6+1
Klucz InChI
ROHFNLRQFUQHCH-MPOCSFTDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)