Merck
569976
Sigma-Aldrich
Methyl meth-d3-acrylate
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains ≤0.5% hydroquinone as stabilizer
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CD3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
zawiera
≤0.5% hydroquinone as stabilizer
bp
100 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.)
gęstość
0.964 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=C)C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i2D3
Klucz InChI
VVQNEPGJFQJSBK-BMSJAHLVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)