Merck
533955
Sigma-Aldrich
Sieber amide resin
50-100 mesh, extent of labeling: 0.3-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
9-Fmoc-amino-xanthen-3-yloxy-methyl, polymer-bound
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
0.3-0.6 mmol/g loading
wielkość cząstki
50-100 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)