Kluczowe dokumenty
531251
Sigma-Aldrich
Solvent Blue 43
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
mp
222 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
583 nm
Zastosowanie
Alcohol soluble dye for special inks
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)