Merck
531154
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
average Mw 5,000-15,000, lactide:glycolide (50:50)
Synonim(y):
PLGA
About This Item
Wzór liniowy:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
proporcje
lactide:glycolide (50:50)
masa cząsteczkowa
average Mw 5,000-15,000
lepkość właściwa
0.15-0.25 dL/g(lit.)
temp. przejścia
Tg (DSC) 24 °C (onset)
ciąg SMILES
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
Cechy i korzyści
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
Postać fizyczna
Biocompatible, biodegradable polymer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Claus G Madsen et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 92, 1-7 (2015-02-11)
This study describes how protein release from polymer matrices correlate with simple measurements on the intrinsic viscosity of the polymer solutions used for casting the matrices and calculations of the solubility parameters of polymers and solvents used. Matrices of poly(dl-lactide-co-glycolide)