Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
tw
65-68 °C (lit.)
gęstość
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Nc1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Klucz InChI
YTMVYYAKOPIJCZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Fluorinated isatins and some of their heterocyclic derivatives.
The Journal of Organic Chemistry, 23(12), 1858-1861 (1958)
Chemical & pharmaceutical bulletin, 63(2), 143-146 (2014-12-11)
An improved and efficient method for the preparation of torezolid based on Suzuki cross-coupling reaction as the key step was developed on a gram scale in five steps. The total yield was 44% and the optical purity of torezolid by