Kluczowe dokumenty
50280
Gly-His hydrochloride hydrate
≥99.0% (calc. based on dry substance, AT)
Synonim(y):
Glycyl-L-histidine hydrochloride hydrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (calc. based on dry substance, AT)
aktywność optyczna
[α]20/D +31.5±1.0°, c = 2% in H2O (dry matter)
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zanieczyszczenia
~1 mol water
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
O.Cl.NCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12N4O3.ClH.H2O/c9-2-7(13)12-6(8(14)15)1-5-3-10-4-11-5;;/h3-4,6H,1-2,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H;1H2/t6-;;/m0../s1
Klucz InChI
VGVLXWZHJBRECR-ILKKLZGPSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?