Merck
493171
Sigma-Aldrich
O-Methylisourea-13C hydrochloride
99 atom % 13C
Synonim(y):
Kwas karbamimidowy, ester metylowy, monochlorowodorek-13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O13C(=NH)NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
metody
protein expression: suitable
mp
122-132 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl.CO[13C](N)=N
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H/i2+1;
Klucz InChI
MUDVUWOLBJRUGF-CGOMOMTCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)