Merck
492523
Sigma-Aldrich
Equilin-2,4,16,16-d4
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18D4H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D 325°, c = 2 in ethanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
238-240 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)C3=CCc2c([2H])c1O
InChI
1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16,19H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D
Klucz InChI
WKRLQDKEXYKHJB-DLIXUXMWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)