Merck
491519
Sigma-Aldrich
4-Aminophenol-d7
98 atom % D
Synonim(y):
4-(Amino-d2)phen-2,3,5,6-d4-ol
About This Item
Wzór liniowy:
D2NC6D4OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
188-190 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i1D,2D,3D,4D/hD3
Klucz InChI
PLIKAWJENQZMHA-ZZLZVNDKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
383.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
195 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)