Merck
491225
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride-d11
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D11ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
mp
77-79 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+11
ciąg SMILES
[Cl-].[2H]c1c([2H])[n+](c([2H])n1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D2,4D,5D,6D;
Klucz InChI
BMQZYMYBQZGEEY-WQTMNAJCSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)