Kluczowe dokumenty
487988
Ammonium nitrate-15N
5 atom % 15N
Synonim(y):
15N ammonium salt, 15N labeled ammonium nitrate
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
5 atom % 15N
masa cząsteczkowa
80.09 by atom % calculation (5 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i1+1;
Klucz InChI
PRORZGWHZXZQMV-YTBWXGASSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)