Kluczowe dokumenty
487112
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.01 %, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
skład
TMS, 0.01%
stężenie
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
3 mm × 8 in.
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
ciąg SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ilość
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Sigma-Aldrich.com provides an informational article regarding the use of stable, labeled isotopes as NMR reference standards.
Wzorce referencyjne NMR zapewniają prawidłowe działanie urządzenia. Sprawdź kluczowe parametry operacyjne tych wzorców, takie jak pw90, czułość, rozdzielczość i kształt linii.